Carbonato de cinc, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
0210473780 0210473790
ICNA0210473780EA 54.6 EUR
ICNA0210473780 ICNA0210473790
Carbonato de cinc, white powder
Carbonato de cinc
Zinc arbonate is a mineral ore of zinc.
  • Refractive Index: 1.82 (lit.)
Precaución: Research use only (RUO)
Formula: CO₃Zn
Densidad: 4,398 g/cm³ (68 °F) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041957
Núm. CAS: 3486-35-9
EINECS: 222-477-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes