Potasio cloruro 99,0-100,5 argentometric_dried USP, Ph. Eur., BP, pharma grade
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Potassiumchloride
191494.0416 191494.1211
APPC191494.0416EA 0 EUR
APPC191494.0416 APPC191494.1211
Potasio cloruro 99,0-100,5 argentometric_dried USP, Ph. Eur., BP, pharma grade
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420 °C
Pto. de fusión: 778 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Argentometric) 99.0 - 100.5%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Loss on Drying at 105 °C ≤1.0%
Bromide (Br) ≤0.1%
Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Iodide Passes Test
Residual Solvents (Ph.Eur./USP) Passes Test
Ba (Ph. Eur.) Passes Test
Calcium, Magnesium and Alkaline-Earth Metals (as Ca) ≤0.02%
Iodide (USP) ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Al ≤0.0001%
Ba ≤0.001%
Fe ≤0.002%
NA ≤0.1%