β-D-Glucosa ≥98%, crystalline solid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: beta-D-Glucose
16775-10 16775-25
CAYM16775-10EA 55 EUR
CAYM16775-10 CAYM16775-25
β-D-Glucosa ≥98%, crystalline solid
β-D-Glucosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063989
Núm. CAS: 492-61-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98%