VWR® VisiLight® LED8, Fuente de luz fría de alta potencia
Proveedor: VWR Collection
631-1258EA 1320 EUR
631-1258 631-1262
VWR® VisiLight® LED8, Fuente de luz fría de alta potencia
Luces Fuentes de luz fría
Esta fuente de luz fría con carcasa de aluminio compacta y estable y control de ventilador de temperatura proporciona una iluminación óptima y homogénea de la guía de luz. Por lo tanto, es ideal para las grabaciones de alta velocidad en una variedad de aplicaciones, como la garantía de calidad, la endoscopia industrial, la visión artificial y las aplicaciones de sala limpia. La luminosidad supera con creces la de una fuente de luz halógena convencional de 250 W. Vida útil prevista del LED de 50000 horas.
  • 1600 lm al final de la guía de luz
  • Control de temperatura del ventilador para minimizar el ruido
  • Control analógico de la luminosidad de 0 a 100% (sin parpadeo)
  • Protección contra el cegamiento mediante la detección de la guía de luz
  • Fusible térmico triple
  • Fuente de alimentación integrada
  • Apilable y con ahorro de espacio
ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 200×273×116 mm
Peso: 2,3 kg
* Flujo luminoso (Guía de luz Ø = 9 mm y L = 1 m)