VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscopios polarizantes
Proveedor: VWR Collection
630-2976EA 807 EUR
630-2976 630-2977
VWR® VisiScope® ML113 POL / BL113 POL, Microscopios polarizantes
Microscopios
Estos microscopios polarizadores con batería recargable para un funcionamiento muy prolongado en exteriores (hasta 15 horas) son ideales para fines educativos.
  • Iluminación LED de bajo consumo con control de la intensidad de la luz para una temperatura de color blanco puro constante
  • Mecanismo coaxial de enfoque grueso y fino con tope para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra
  • Tensión ajustable del botón de enfoque grueso
  • Platina redonda giratoria de 120 mm de diámetro
  • Objetivos N-plan con tratamiento antifúngico
  • Funcionamiento sin cables gracias a la batería recargable de iones de litio (tiempo de carga: 6 horas)
Información de suministro: Se suministra listo para su uso con oculares, objetivos, tapa antipolvo y fuente de alimentación externa con enchufe de la UE, Reino Unido y Estados Unidos para cargar la batería de iones de litio. También incluye un polarizador giratorio (oscilante) y un analizador fijo (deslizante).