VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Microscopios digitales
Proveedor: VWR Collection
630-2978EA 990 EUR
630-2978 630-2979
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Microscopios digitales
Microscopios
Estos microscopios monoculares y binoculares, con cámara integrada, son ideales para fines educativos.
  • Iluminación LED de bajo consumo con control de la intensidad de la luz para una temperatura de color blanco puro constante
  • Mecanismo coaxial de enfoque grueso y fino con tope para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra
  • Tensión ajustable del mando de enfoque grueso
  • El movimiento suave de la platina mecánica permite un posicionamiento preciso y exacto del portaobjetos
  • Objetivos N-plan con tratamiento antifúngico
  • Funcionamiento sin cables gracias