VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocicladores
Proveedor: VWR Collection
732-1359EA 4490 EUR
732-1359 732-3428 732-3482 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocicladores
Termocicladores PCR
La familia de termocicladores XT para PCR de VWR® combina innovaciones inspiradas en la industria y en los clientes, integradas en un diseño robusto y silencioso que se adapta prácticamente a cualquier mesa de trabajo. El bloque de 96 pocillos de rampa rápida se controla con precisión mediante ocho elementos Peltier que garantizan resultados de PCR reproducibles y ofrecen una opción de PCR de gradiente. Gracias al uso de tecnología avanzada, los termocicladores XT pueden conectarse a través de Ethernet y controlarse de forma remota mediante un termociclador XT⁹⁶ principal, un PC o unMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo XT⁹⁶ XT⁹⁶ Gradient XTender⁹⁶ Gradient XTender⁹⁶
Homogeneidad del bloque ±0,35 °C at 72 °C ±0,35 °C at 72 °C ±0,35 °C at 72 °C ±0,35 °C at 72 °C
Environmentally Preferable
Enfriamiento 8 elementos Peltier por bloque, con tecnología de larga duración, y 8 circuitos de control con sondas de temperatura PT1000 8 elementos Peltier por bloque, con tecnología de larga duración, y 8 circuitos de control con sondas de temperatura PT1000 8 elementos Peltier por bloque, con tecnología de larga duración, y 8 circuitos de control con sondas de temperatura PT1000 8 elementos Peltier por bloque, con tecnología de larga duración, y 8 circuitos de control con sondas de temperatura PT1000
Velocidad de rampa de enfriamiento Max. 4 °C/s Max. 4 °C/s Max. 4 °C/s Max. 4 °C/s
Degradado - + + -
Rango de temperatura de gradiente - 30...100 °C (±0,2 °C) 30...100 °C (±0,2 °C) -
Max. gradient - 30 °C (±15 °C) 30 °C (±15 °C) -
Velocidad de rampa de calentamiento Max. 4 °C/s Max. 4 °C/s Max. 4 °C/s Max. 4 °C/s
Interfaz 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), control y supervisión remotos de los instrumentos mediante software para PC y control primario/secundario 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), control y supervisión remotos de los instrumentos mediante software para PC y control primario/secundario 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) para control remoto mediante software de PC y unidad primaria XT96 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) para control remoto mediante software de PC y unidad primaria XT96
Tapa Ajuste automático de la altura Ajuste automático de la altura Ajuste automático de la altura Ajuste automático de la altura
Rango de temperatura de la tapa 40...110 °C 40...110 °C 40...110 °C 40...110 °C
No. of programs 500000 500000 500000 500000
Capacidad para muestras 96 tubos de 0,2 ml o placas PCR de 96 pocillos 96 tubos de 0,2 ml o placas PCR de 96 pocillos 96 tubos de 0,2 ml o placas PCR de 96 pocillos 96 tubos de 0,2 ml o placas PCR de 96 pocillos
Software Programación gráfica o tabular; 'Rampa de programación global'; 'Control de tubo'; ayuda en línea; función 'Inicio rápido' y 'Desnaturalización por fallo de alimentación' para el reinicio automático tras un fallo de alimentación; tonos de señal MP3; control primario/secundario Programación gráfica o tabular; 'Rampa de programación global'; 'Control de tubo'; ayuda en línea; función 'Inicio rápido' y 'Desnaturalización por fallo de alimentación' para el reinicio automático tras un fallo de alimentación; tonos de señal MP3; control primario/secundario Programación gráfica o tabular; 'Rampa de programación global'; 'Control de tubo'; ayuda en línea; función 'Inicio rápido' y 'Desnaturalización por fallo de alimentación' para el reinicio automático tras un fallo de alimentación y tonos de señal MP3 Programación gráfica o tabular; 'Rampa de programación global'; 'Control de tubo'; ayuda en línea; función 'Inicio rápido' y 'Desnaturalización por fallo de alimentación' para el reinicio automático tras un fallo de alimentación y tonos de señal MP3
Intervalo de temperaturas 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C
W×D×H 220×330×310 mm 220×330×310 mm 220×330×190 mm 220×330×190 mm
Peso 8,9 kg (incluido el bloque) 8,9 kg (incluido el bloque) 8,3 kg (incluido el bloque) 8,3 kg (incluido el bloque)