Arena de mar, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
86154.295EA 66.1 EUR
86154.295 86154.364 86154.460
Arena de mar, GPR RECTAPUR®
Arena de mar
Formula: SiO₂
Núm. CAS: 14808-60-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%