ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio) (from calf thymus), Calbiochem®, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
2618-1 2618-250
2618-1EA 412 EUR
2618-1 2618-250
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio) (from calf thymus), Calbiochem®, Millipore®
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio)
It is a purified DNA from calf thymus and an essential component of chromosomes
Special Instructions: Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00130921
Núm. CAS: 9007-49-2
Order Now
Resultados test especificaciones
hyperchromicity ≥27%
S20w 15.4-17.4
A260/280 nm ≥ 1.8