Congeladores de temperatura ultrabaja, series UF V 500
Proveedor: Binder
9020-0347 9020-0348 9020-0349 9020-0350 9020-0453
471-1236EA 14490 EUR
471-1236 471-1237 471-1246 471-1247 471-1302
Congeladores de temperatura ultrabaja, series UF V 500
Congeladores Ultracongeladores
Estos congeladores de temperatura ultrabaja garantizan el almacenamiento seguro de las muestras a –90 °C. Combinan un excelente respeto medioambiental con un bajo consumo de energía, un manejo cómodo y un concepto de seguridad individual.
  • Rango de temperatura del controlador: de –90 a –40 °C
  • El menor consumo de energía de su clase
  • Potente unidad de refrigeración con compresor en cascada
  • Refrigerantes R-290 y R-170 respetuosos con el medio ambiente
  • Aislamiento térmico eficiente con paneles de aislamiento al vacío
  • Contacto de alarma de voltaje cero para sistema de alarma interno
  • Incluye interfaz Ethernet e indicador de tiempo transcurrido
La cámara interior, los estantes y las puertas interiores están hechos enteramente de acero inoxidable y son a prueba de óxido. La puerta se puede abrir manualmente con una manija ergonómica del pestillo de la puerta, o con solo tocar un botón utilizando un mecanismo de bloqueo electromecánico de puerta. El control electrónico de acceso está disponible a través de la opción NumPad. Están disponibles dos puertos de acceso trasero de Ø 28 mm.
El innovador concepto de junta de la puerta reduce la tendencia a que el hielo se acumule en el marco de la puerta y, al mismo tiempo, facilita la eliminación del hielo.