Cintas de enmascarar, 501E
Proveedor: 3M
5017250 5011850 5012450 5013650 5014850
MMMA5017250EA 333 EUR
MMMA5017250 MMMA5011850 MMMA5012450 MMMA5013650 MMMA5014850
Cintas de enmascarar, 501E
Cintas
Estas cintas de enmascarar tienen un procesamiento fácil con todos los sistemas de pintura estándar y satisfacen las altas demandas de la industria automotriz.
  • Resistente a altas temperaturas hasta 160 ° C.
  • Sin descamación de pinturas
  • Solvente y resistente a la humedad.
  • Extraíble sin residuos en una sola pieza
  • Bordes de color afilados
Estas cintas son adecuadas para trabajos de pintura delicados, especialmente en el sector automotriz, sistemas de secado por horno, IR y lámparas de calor.
Estas cintas son suaves, son portadoras de papel con adhesivo de resina de caucho y tienen buena adhesión de pintura y relleno.
Estas cintas son de 50 m de longitud y 0,15 mm de espesor.