Florisil®, BAKER ANALYZED® (Malla 60-100), activado, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Ácido silícico, sal de magnesio, activado, Ácido silícico, sal de magnesio, Florisil
3372-07EA 312.79 EUR
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (Malla 60-100), activado, J.T.Baker®
Silicato de magnesio
Para la limpieza cromatográfica de residuos de pesticida.
  • Activada a 675 °C
Formula: MgO₃Si
Densidad: 2,51 Kg/L
Número MDL: MFCD00078249
Núm. CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Para uso en laboratorio, investigación o fabricación ≤ 10 %
Malla - Tamiz n.º 60 EE. UU. ≤ 10 %
Malla - Tamiz n.º 100 EE. UU. ≤ 10 %
El producto puede contener partículas negras que se producen durante el proceso de fabricación.