Cajas aisladas, TransPorter Blueline
Proveedor: DELTA T
B100020DE B100031 B100034 B100050 B100023 B100076
DLTTB100020DEEA 272 EUR
DLTTB100020DE DLTTB100031 DLTTB100034 DLTTB100050 DLTTB100023 DLTTB100076
Cajas aisladas, TransPorter Blueline
Cajas Cajas para transporte
Las cajas TransPorter Blueline son robustas, apilables, aptas para el lavavajillas y sellables.
  • Con asas ergonómicas
  • La caja no se daña fácilmente
  • Se pueden apilar varias cajas para transportarlas
  • Adecuada para el sistema TempShell
  • Se puede utilizar un precinto para evitar la apertura no autorizada de los contenedores de transporte
Inclusión opcional de un chip RFID para el control de la temperatura y la identificación de las cajas (solicite información).
Caja de aislamiento térmico con material de aislamiento térmico grueso. Aislamiento al vacío yMore Product Information