Guantes resistentes a productos químicos, uvex u-fit strong N2000
Proveedor: UVEX
6096207 6096208 6096209 6096210 6096211
UVEX6096207EA 19.9 EUR
UVEX6096207 UVEX6096208 UVEX6096209 UVEX6096210 UVEX6096211
Guantes resistentes a productos químicos, uvex u-fit strong N2000
Guantes
Estos guantes desechables reforzados están fabricados con caucho de nitrilo de 0,20 mm y proporcionan una impresionante resistencia mecánica. Son flexibles y robustos y proporcionan una buena protección contra muchos productos químicos y salpicaduras.
  • Muy alta resistencia mecánica
  • Excelente sensación táctil
  • Buen agarre
  • Sin silicona según la prueba de impresión
Las aplicaciones típicas son: Laboratorios, industria química, trabajos de montaje de precisión, trabajos de pintura, limpieza e industria alimentaria.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 TipoMore Product Information