Dimetil sulfóxido ≥99.7% (por GC), LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43900.1000 5.43900.2500 5.43900.4000
5.43900.1000EA 141 EUR
5.43900.1000 5.43900.2500 5.43900.4000
Dimetil sulfóxido ≥99.7% (por GC), LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 99.7 %
Water ≤ 0.2 %
Evaporation residue ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm) ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm) ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm) ≥ 99 %