Guantes resistentes a productos químicos, u-chem 3300
Proveedor: UVEX
6097111 6097107 6097108
112-5416EA 91.5 EUR
112-5416 112-5412 112-5413
Guantes resistentes a productos químicos, u-chem 3300
Guantes
Estos guantes de protección química de alta sensibilidad con guantelete, fabricados con fibra de bambú-viscosa sin costuras y un revestimiento de caucho de nitrilo, son respetuosos con la piel y cómodos de llevar incluso durante largos periodos.
  • Extremadamente ligero y muy flexible
  • Muy buen ajuste
  • Buena resistencia a muchos productos químicos
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Poco deslizante
Ideal para su uso en la industria química, la industria gráfica, los trabajos de mantenimiento e inspección, las tareas de laboratorio, los trabajos deMore Product Information