Ácido L(+)-ascórbico 99+%, en polvo para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J66291.22 J66291.18
J66291.22EA 41.5 EUR
J66291.22 J66291.18
Ácido L(+)-ascórbico 99+%, en polvo para electroforesis
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
Pto. de fusión: 190…193 °C (desc.)
Densidad: 1,65
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Índice Merck: 14,830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99%
Form Powder