Guantes industriales, uvex profi ergo, ENB20A
Proveedor: UVEX
6014700 6014701 6014704 6014702 6014703
UVEX6014700EA 52.9 EUR
UVEX6014700 UVEX6014701 UVEX6014704 UVEX6014702 UVEX6014703
Guantes industriales, uvex profi ergo, ENB20A
Guantes
Estos guantes de seguridad de algodón entrelazado presentan un revestimiento especial de NBR en la palma, los dedos y ³/₄ del dorso de la mano. Ideal para su uso en zonas de aplicación aceitosas y grasientas.
  • Muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y aceitosas
  • Buena sensación táctil
  • Ajuste ergonómico, muy flexible
  • Adecuado también para el manejo de pantallas táctiles
  • El forro proporciona una gran comodidad de uso, un tacto agradable sobre la piel y una regulación óptima del clima del guante
Las aplicaciones típicas son: Montaje, inspección, trabajos de reparación, envío/logística y embalaje.
Certificaciones: EN 388:2016 (2121X)
OEKO-TEX® Standard 100