Guantes resistentes al corte, uvex unidur 6648
Proveedor: UVEX
6093206 6093207 6093208 6093209 6093210 6093211
UVEX6093206EA 84.3 EUR
UVEX6093206 UVEX6093207 UVEX6093208 UVEX6093209 UVEX6093210 UVEX6093211
Guantes resistentes al corte, uvex unidur 6648
Guantes
Estos guantes de protección contra cortes de HPPE/elastano con revestimiento de PU en la palma y las puntas de los dedos proporcionan un nivel de protección contra cortes de 3/B. Son extremadamente sensibles y excepcionalmente adecuadas para los trabajos de ensamblaje fino en los que se requiere un alto nivel de tactilidad y protección contra cortes.
  • Excelente resistencia a la abrasión mecánica
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Buena sensación táctil, alta flexibilidad y buen confort de uso
Áreas de aplicación: Industria del automóvil,More Product Information