Guantes resistentes al corte, uvex unidur 6643
Proveedor: UVEX
6031410 6031408 6031409 6031407
UVEX6031410EA 123 EUR
UVEX6031410 UVEX6031408 UVEX6031409 UVEX6031407
Guantes resistentes al corte, uvex unidur 6643
Guantes
Estos guantes sensibles de protección contra cortes con fibras de HPPE y revestimiento de NBR en la palma y las puntas de los dedos son ligeros y proporcionan un nivel de protección contra cortes de 3/B. También son extremadamente sensibles.
  • Muy alta resistencia a la abrasión, al desgarro y a la perforación
  • Buen agarre en zonas húmedas y aceitosas
  • Alta flexibilidad y buena sensación táctil
  • Buen confort para el usuario
Ideal para su uso en la industria del automóvil y de la chapa, en trabajos de montaje, reparación y mantenimiento.
Certificaciones: EN 388:2016 (4344B)