Guantes industriales, uvex phynomic x-foam HV
Proveedor: UVEX
6005406 6005407 6005408 6005409 6005410
UVEX6005406EA 67.5 EUR
UVEX6005406 UVEX6005407 UVEX6005408 UVEX6005409 UVEX6005410
Guantes industriales, uvex phynomic x-foam HV
Guantes
Estos guantes de seguridad de poliamida/elastano con revestimiento de espuma de acuopolímero en la palma y la punta de los dedos se adaptan como una segunda piel y son especialmente ligeros y flexibles, sin hacer sudar las manos.
  • Menor resistencia al desgarro en los dedos gracias a las secciones de rotura sin costuras, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones en las manos
  • Muy buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Excelente sensación táctil en el montaje de piezas
  • Revestimiento altamente transpirable con buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Muy buena compatibilidad con la piel
Adecuado para la manipulación de piezas de máquinas en movimiento.
Certificaciones: EN 388:2016 (31X1X)
OEKO-TEX® Standard 100