Guantes de cuero, uvex top grade 8400
Proveedor: UVEX
6029108 6029109 6029110 6029111 6029112
UVEX6029108EA 113 EUR
UVEX6029108 UVEX6029109 UVEX6029110 UVEX6029111 UVEX6029112
Guantes de cuero, uvex top grade 8400
Guantes
Estos guantes de seguridad están hechos de cuero de altísima calidad con algodón en la palma.
  • Protección de dedos, muñecas y nudillos
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Excepcional agarre en herramientas secas y (ligeramente) húmedas
  • Excelente comodidad para el usuario
El guante está construido con cuero 100% de grano completo, puño y cuello elástico interno en el dorso de la mano.
Las aplicaciones típicas son: Ensamblaje, inspección, procesamiento de metales ligero y medio y trabajo manual.
Certificaciones: EN 388:2016 (3132X)