Guantes resistentes al calor, uvex k-basic extra
Proveedor: UVEX
6017902 6017904 6017905
UVEX6017902EA 27.5 EUR
UVEX6017902 UVEX6017904 UVEX6017905
Guantes resistentes al calor, uvex k-basic extra
Guantes
Estos guantes de punto grueso hechos de 100% Kevlar® están forrados de algodón, por lo que son ideales para proteger al usuario contra el calor y los cortes.
  • Resistente a temperaturas de hasta +250 °C
  • Excelente protección contra los cortes
  • Transpirable
  • Muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos cálidos o calientes
  • Buen confort de uso con el forro de algodón en el interior
Ideal para aplicaciones de soldadura, procesamiento de metales, industria del automóvil, industria del vidrio y fundiciones.
Certificaciones: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)