Guantes industriales, uvex unipur 6631
Proveedor: UVEX
6094406 6094407 6094408 6094409 6094410 6094411
UVEX6094406EA 25.7 EUR
UVEX6094406 UVEX6094407 UVEX6094408 UVEX6094409 UVEX6094410 UVEX6094411
Guantes industriales, uvex unipur 6631
Guantes
Estos ligeros guantes de seguridad de PA con revestimiento de PU en la palma y las puntas de los dedos son adecuados para trabajos mecánicos de precisión en entornos de trabajo secos o ligeramente húmedos.
  • Buena robustez mecánica y resistencia a la abrasión
  • Excelente sensación táctil
  • Gran flexibilidad
  • Muy buen ajuste
Ideal para trabajos de montaje de precisión, ingeniería de precisión, inspección, clasificación.
Certificaciones: EN 388:2016 (4141X)
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 6631
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Poliamida
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (4141X)