Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB60S
Proveedor: UVEX
9893056 9893060 9893199
UVEX9893056EA 520 EUR
UVEX9893056 UVEX9893060 UVEX9893199
Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB60S
Guantes
Estos guantes de protección química tipo guantelete cuentan con un forro de algodón interlock reforzado y un revestimiento completo de NBR. Esto hace que el uvex Rubiflex S sea adecuado para muchas aplicaciones en las que se requiere protección contra productos químicos, así como una mayor protección mecánica.
  • Buena resistencia a los productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Excelente comodidad de uso y ajuste ergonómico
  • Gran flexibilidad
  • Sin silicona según la prueba de impresión
Ideal para su uso en la industria química, la construcción de alcantarillas, la limpieza municipal y el chorro de arena.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKOPT), EN 388:2016 (2121X)
Aprobado para el contacto con alimentos