Guantes industriales, uvex phynomic wet plus
Proveedor: UVEX
6006111 6006110 6006109 6006108 6006107
UVEX6006111EA 58.7 EUR
UVEX6006111 UVEX6006110 UVEX6006109 UVEX6006108 UVEX6006107
Guantes industriales, uvex phynomic wet plus
Guantes
Estos guantes de poliamida/elastano con revestimiento de espuma de acuopolímero en la palma, las puntas de los dedos y partes del dorso de la mano ofrecen una excelente protección contra la humedad. Se ajustan como una segunda piel y son especialmente ligeros y flexibles, sin hacer sudar las manos.
  • Revestimiento y forro repelente al agua
  • Excelente resistencia a la abrasión mecánica
  • Alto nivel de transpirabilidad
  • Excelente compatibilidad con la piel
  • Muy buena sensación táctil al ensamblar las piezas
  • Muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y aceitosas
Ideal para su uso en áreas de aplicación exteriores más exigentes. Las aplicaciones típicas son: Trabajos de montaje fino o de ensamblaje, trabajos de mantenimiento general y trabajos de precisión.
Certificaciones: EN 388:2016
(3131X)
OEKO-Tex® Standard 100