Guantes resistentes al corte, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Proveedor: UVEX
6053509 6053510 6053609 6053610
112-5657EA 459 EUR
112-5657 112-5658 UVEX6053609 UVEX6053610
Guantes resistentes al corte, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Guantes
Estos robustos guantes de seguridad de algodón/HPPE/vidrio con revestimiento especial de NBR cumplen los más altos requisitos de protección mecánica. Utilizan la tecnología multicapa para combinar la impermeabilidad y la protección óptima contra los cortes.
  • Excelente resistencia a la grasa, los aceites minerales y muchos productos químicos
  • Buen confort de uso
  • Buen agarre en zonas húmedas, mojadas y aceitosas
Las aplicaciones típicas son: Trabajos con alto riesgo de corte y contacto con productos químicos, manejo de herramientas de trabajo pesado, procesamiento de chapa, fabricación de maquinaria y herramientas.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C).