Tapones desechables, hi-com
Proveedor: UVEX
2112.100 2112.101
UVEX2112.100EA 55.6 EUR
UVEX2112.100 UVEX2112.101
Tapones desechables, hi-com
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
La innovadora forma del hi-com reduce el nivel de sonido que puede acumularse en el oído interno. No hay riesgo de sobreprotección en zonas con una exposición media al ruido.
  • El diseño de los tapones para los oídos hace posible la comprensión del habla, mejorando así la comunicación
  • Disponible en dos colores
  • Con baja absorción acústica
SNR: 24 dB
Certificaciones: EN 352-2