Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex motion 3 XL S3, 6496
Proveedor: UVEX
6496.3/47 6496.3/48 6496.3/49 6496.3/50 6496.3/41 6496.3/42 6496.3/43 6496.3/44 6496.3/45 6496.3/46 6496.3/35 6496.3/36 6496.3/37 6496.3/38 6496.3/39 6496.3/40
UVEX6496.3/47EA 610 EUR
UVEX6496.3/47 UVEX6496.3/48 UVEX6496.3/49 UVEX6496.3/50 UVEX6496.3/41 UVEX6496.3/42 UVEX6496.3/43 UVEX6496.3/44 UVEX6496.3/45 UVEX6496.3/46 UVEX6496.3/35 UVEX6496.3/36 UVEX6496.3/37 UVEX6496.3/38 UVEX6496.3/39 UVEX6496.3/40
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex motion 3 XL S3, 6496
Zapatos y botas
Zapato de seguridad extra alto y ancho, sin metales, fabricado con una parte superior de micro terciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, lengüeta y cuello acolchados y una suela de PUR que permite ajustar el zapato de forma personalizada.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de EVA uvex personalizada
  • Amplio espacio para insertar plantillas especiales para diabéticos
  • Cordones elásticos ajustables individualmente con mecanismo de cierre rápido
  • Tapa del talón antitorsión para una mayor estabilidad y protección contra la torsión del tobillo
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Puntera uvex xenova® 100% libre de metales
  • Plantilla resistente a la perforación
  • Cumple con los requisitos ESD: resistencia a la tierra < 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo, fabricado con tejidos sintéticos.
Color: Negro
Anchura>15
Certificaciones: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011; S3, SRC