Soporte M para cajas Bio-bin
Proveedor: ECONIX LTD
BEXBBMS5.0 EXBBMS30.0
119-0468EA 370 EUR
119-0468 ECONEXBBMS30.0
Soporte M para cajas Bio-bin
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Estos soportes de acero inoxidable han sido diseñados para permitir que las cajas Bio-bin® de 2, 5 y 30 litros se inclinen aproximadamente 15 grados para facilitar el llenado de artículos altos y delgados, por ejemplo, pipetas.
  • Permiten al usuario ver fácilmente el contenido, al tiempo que ayudan a evitar el sobrellenado y también el "wigwamming" de los artículos
  • El soporte pequeño para cajas de 2 y 5 L es ideal para su uso en bancos de trabajo
  • El soporte más grande de 30 L M es perfecto para su uso en el suelo