Botas de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, 6509
Proveedor: UVEX
6509.2/43 6509.2/39 6509.2/47 6509.2/35 6509.2/38 6509.2/46 6509.2/52 6509.2/44 6509.2/40 6509.2/37 6509.2/45 6509.2/41 6509.2/49 6509.2/50 6509.2/48 6509.2/51 6509.2/36 6509.2/42
UVEX6509.2/43EA 120 EUR
UVEX6509.2/43 UVEX6509.2/39 UVEX6509.2/47 UVEX6509.2/35 UVEX6509.2/38 UVEX6509.2/46 UVEX6509.2/52 UVEX6509.2/44 UVEX6509.2/40 UVEX6509.2/37 UVEX6509.2/45 UVEX6509.2/41 UVEX6509.2/49 UVEX6509.2/50 UVEX6509.2/48 UVEX6509.2/51 UVEX6509.2/36 UVEX6509.2/42
Botas de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, 6509
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microvelour de alta tecnología perforada y transpirable, lengüeta y cuello suavemente acolchados, y una suela PUR de doble densidad (resistente al aceite y la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras que elimina posibles puntos de presión y ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera 100% libre de metal xenova®, forma anatómica no magnética (200 J), buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Entresuela flexible, sin metal y resistente a los pinchazos
  • Cumple con los requisitos de ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro
Ancho: 11
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345: 2011, S3, SRC