Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 sport, 6596
Proveedor: UVEX
6596.2/35 6596.2/36 6596.2/37 6596.2/45 6596.2/46 6596.2/49 6596.2/50 6596.2/41 6596.2/38 6596.2/42 6596.2/51 6596.2/48 6596.2/43 6596.2/44 6596.2/47 6596.2/39 6596.2/40 6596.2/52 6596.3/41 6596.3/35 6596.3/51 6596.3/44 6596.3/48 6596.3/47 6596.3/40 6596.3/50 6596.3/37 6596.3/39 6596.3/42 6596.3/38 6596.3/45 6596.3/46 6596.3/36 6596.3/49 6596.3/52 6596.3/43 6596.1/35 6596.1/36 6596.1/37 6596.1/38 6596.1/39 6596.1/40 6596.1/41 6596.1/42 6596.1/43 6596.1/44 6596.1/45 6596.1/46 6596.1/47 6596.1/48 6596.1/49 6596.1/50 6596.1/51 6596.1/52
114-8552EA 99.6 EUR
114-8552 114-8553 114-8554 114-8562 114-8563 114-8566 114-8567 114-8558 114-8555 114-8559 114-8568 114-8565 114-8560 114-8561 114-8564 114-8556 114-8557 114-8569 UVEX6596.3/41 UVEX6596.3/35 UVEX6596.3/51 UVEX6596.3/44 UVEX6596.3/48 UVEX6596.3/47 UVEX6596.3/40 UVEX6596.3/50 UVEX6596.3/37 UVEX6596.3/39 UVEX6596.3/42 UVEX6596.3/38 UVEX6596.3/45 UVEX6596.3/46 UVEX6596.3/36 UVEX6596.3/49 UVEX6596.3/52 UVEX6596.3/43 UVEX6596.1/35 UVEX6596.1/36 UVEX6596.1/37 UVEX6596.1/38 UVEX6596.1/39 UVEX6596.1/40 UVEX6596.1/41 UVEX6596.1/42 UVEX6596.1/43 UVEX6596.1/44 UVEX6596.1/45 UVEX6596.1/46 UVEX6596.1/47 UVEX6596.1/48 UVEX6596.1/49 UVEX6596.1/50 UVEX6596.1/51 UVEX6596.1/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 sport, 6596
Zapatos y botas
Calzado de seguridad multifuncional, extremadamente ligero y sin metales, fabricado con una parte superior de microvelour transpirable y perforado de alta tecnología, un cuello acolchado suave y una lengüeta antipolvo, además de una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) libre de inhibidores de la humedad de la pintura, como siliconas, plastificantes y ftalatos.
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de transporte de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • El diseño prácticamente sin costuras elimina los posibles puntos de presión
  • Puntera 100% libre de metal xenova®, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro
Ancho:10, 11, 12
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC