Guantes resistentes al corte, uvex unidur 6641
Proveedor: UVEX
6021010 6021006 6021007 6021009 6021008 6021011
UVEX6021010EA 127 EUR
UVEX6021010 UVEX6021006 UVEX6021007 UVEX6021009 UVEX6021008 UVEX6021011
Guantes resistentes al corte, uvex unidur 6641
Guantes
Estos ligeros guantes de montaje de HPPE de alta calidad con revestimiento de PU en la palma y las puntas de los dedos proporcionan una protección contra cortes de nivel 3/B y un alto nivel de sensibilidad. Se adapta perfectamente a los trabajos de ensamblaje de precisión que requieren tactilidad y protección contra cortes.
  • Excelente resistencia a la abrasión mecánica
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Gran flexibilidad
  • Muy buena sensación táctil
  • Extraordinario confort de uso
Las aplicaciones típicas son: Industria del automóvil,More Product Information