Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB27S
Proveedor: UVEX
9893002 9893005 9893059 9893730
UVEX9893002EA 203 EUR
UVEX9893002 UVEX9893005 UVEX9893059 UVEX9893730
Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB27S
Guantes
Estos guantes de protección química cuentan con un forro interlock de algodón reforzado con un revestimiento completo de NBR. Esto hace que los guantes sean adecuados para muchas aplicaciones en las que se requiere resistencia química, al calor o a la abrasión.
  • Buena resistencia a los productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Buen aislamiento térmico con material de soporte reforzado
  • Flexibilidad extremadamente alta
  • Buena sensación táctil
  • Excelente comodidad de uso y ajuste ergonómico
Las aplicaciones típicas son: Industria química, chorro de arena, industria de la automoción, trabajo del metal y construcción de máquinas y herramientas.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKOPT), EN 388:2016 (2121X).
Aprobado para el contacto con alimentos.