Guantes industriales, uvex unilite 7700
Proveedor: UVEX
6058507 6058508 6058509 6058510 6058511
UVEX6058507EA 48.9 EUR
UVEX6058507 UVEX6058508 UVEX6058509 UVEX6058510 UVEX6058511
Guantes industriales, uvex unilite 7700
Guantes
Estos guantes de poliamida/elastano con revestimiento de espuma de NBR/PU en la palma y la punta de los dedos son guantes de protección flexibles y robustos, especialmente diseñados para trabajos de precisión y control mecánico.
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas a ligeramente aceitosas
  • Muy buen ajuste, buena sensación táctil y alta flexibilidad
Las aplicaciones típicas son: Trabajos de montaje fino, trabajos de precisión, inspección y clasificación.
Certificaciones: EN 388:2016 (4131X).