Guantes de punto, uvex unipur carbon
Proveedor: UVEX
6055606 6055607 6055608 6055609 6055610
112-5417EA 5.6 EUR
112-5417 112-5418 112-5419 112-5420 112-5421
Guantes de punto, uvex unipur carbon
Guantes
Estos guantes de poliamida con puño de punto, fino revestimiento de elastómero en las puntas de los dedos y microrrotura de carbono en la palma son sensibles y antiestáticos.
  • Excelente agarre
  • Muy alta transpirabilidad
  • Excelente sensación táctil
Aplicaciones: Trabajo con pantallas táctiles, industria eléctrica, trabajo en zonas antiestáticas, montaje de componentes electrónicos
Certificaciones: DIN EN 16350:2014; EN 388:2016 (2131X)