Gafas de soldador, uvex super f OTG
Proveedor: UVEX
9169.543 9169.545 9169.541
UVEX9169.543EA 38.2 EUR
UVEX9169.543 UVEX9169.545 UVEX9169.541
Gafas de soldador, uvex super f OTG
Gafas
The modern protective welding cover spectacles fit over most prescription spectacles.
  • Nuevo concepto de bisagra de brazo lateral con auriculares extremadamente suaves
  • Recubrimiento antiniebla permanente en el interior de la lente
  • Perfecto reconocimiento del color en línea con los filtros de deslumbramiento solar uvex
  • Excelente protección contra riesgos mecánicos
  • Mínimo daño por chispas de soldadura
  • Protección contra la radiación UV e IR