Multi-element noble metals standards, VHG
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-SM40-100
VHG-SM40-500
PROOVHG-SM40-100EA
251
EUR
PROOVHG-SM40-100
PROOVHG-SM40-500
Multi-element noble metals standards, VHG
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de multielementos
Multi element standards for Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru at 100 µg/ml in 20% HCl.