VWR®, Cabezales de salpicadura, Stutzer, rectos
Proveedor: VWR Collection
201-1398EA 49.2 EUR
201-1398 201-1399 201-1400 201-1403
VWR®, Cabezales de salpicadura, Stutzer, rectos
Componentes para destilación Cabezales
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia a la temperatura y al choque térmico
  • Recto, con junta de esmerilado y enchufe estándar
Estos cabezales de salpicadura, según Stutzer, pueden colocarse directamente en el matraz de destilación para interceptar las gotas.