Guantes industriales, uvex compact NB27E
Proveedor: UVEX
6094609 6094610
UVEX6094609EA 53.3 EUR
UVEX6094609 UVEX6094610
Guantes industriales, uvex compact NB27E
Guantes
Estos robustos guantes de jersey de algodón cuentan con un revestimiento especial de NBR en la palma, los dedos y ³/₄ del dorso de la mano. Son ideales para el trabajo duro y la manipulación de materiales gruesos.
  • Muy buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Alta resistencia al desgarro
Áreas de aplicación: Industria siderúrgica, transporte marítimo, logística, obras de hormigón y construcción, procesamiento de madera.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121X)
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo NB27E
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Algodón jersey
Acabado Palma y dedos recubiertos
Tipo de puño Puño tipo guante
Normativa EN EN 388:2016 (4121X)