Tubo, silicona, con platino curado, Sani-Tech®, serie STHT – C
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
STHT-C-187-2F STHT-C-187-2H STHT-C-250-3F STHT-C-250-3H STHT-C-312-4F STHT-C-375-2H STHT-C-375-4F STHT-C-375-4H HSTHT-C-1000-6
VERNSTHT-C-187-2FEA 3570 EUR
VERNSTHT-C-187-2F VERNSTHT-C-187-2H VERNSTHT-C-250-3F VERNSTHT-C-250-3H VERNSTHT-C-312-4F VERNSTHT-C-375-2H VERNSTHT-C-375-4F VERNSTHT-C-375-4H VERNHSTHT-C-1000-6
Tubo, silicona, con platino curado, Sani-Tech®, serie STHT – C
Tuberías Tubo de transferencia
El tubo de silicona STHT®-C es un tubo ultrapuro de grado biofarmacéutico que resiste temperaturas extremas, ozono, corona, radiación, humedad, conjuntos de compresión, intemperie y ataque químico y no imparte sabor ni olores a los fluidos transportados dentro de él.
  • Suavidad de superficie sin igual
  • Ultra flexible
  • Resistencia a la temperatura de –62 a 260 ° C
Permanentemente marcado con láser con código de producto y código de lote para la trazabilidad total del producto. Se utiliza en llenado y transferencias estériles, suministro de medicamentos,More Product Information