Recipiente compacto, eléctricamente conductivo
Proveedor: BURKLE
0435-0005 0435-0015 0435-1055 0435-1105 0435-2055 0435-2105
216-2227EA 110 EUR
216-2227 216-2228 216-2229 216-2230 216-2332 216-2333
Recipiente compacto, eléctricamente conductivo
Frascos Bidones
HDPE, negro, antiestático.
  • Con o sin conector de rosca de ³/₄"
  • Gracias a su reducida anchura, de tan solo 6,5 cm o 12,5 cm, el bidón compacto ocupa muy poco espacio y puede utilizarse en lugares muy estrechos
  • Su diseño nervado y con paredes gruesas lo dotan de una gran robustez y permiten el almacenamiento en posición horizontal
  • El asa facilita una manipulación y un transporte seguros
El bidón compacto hecho de HDPE conductivo está diseñado especialmente para el uso en emplazamientos a prueba de explosión. Con una resistencia superficial específica de <10⁵ ohmios, este bidón posee una alta conductividad. Gracias a esto, al conectarlo correctamente a tierra reduce el riesgo de incendio debido a las cargas electrostáticas. El resultado es un bidón que ayuda conformar con los requisitos de las Directivas ATEX 137, TRBS2153 y CENELEC 50404.
El bidón industrial de plástico no se oxida y se puede reciclar sin problemas. Puede utilizarse para el trasiego y el almacenamiento de líquidos inflamables y fácilmente inflamables de los grupos de explosión IIA, IIB y IIC, como residuos de laboratorio, en los sectores industrial y minero.
En la versión con conector de rosca de ³/₄" se puede instalar una llave de paso como, por ejemplo, la llave de paso StopCock PA conductiva.