Papeleras, WIVA™ VAT-5
Proveedor: HANNELLS INDUSTRIER
030V5090BL 050V5090BL
HANL030V5090BLEA 0 EUR
HANL030V5090BL HANL050V5090BL
Papeleras, WIVA™ VAT-5
Recipientes Recipientes para residuos
Los contenedores de residuos médicos WIVA™ VAT-5 proporcionan un almacenamiento y transporte seguros de los residuos sanitarios peligrosos.
  • Accesorio para su uso en diversos entornos médicos, también para procesos higiénicos de autoclave e incineración
  • Sistema de cierre sencillo pero robusto
Certificaciones: Aprobado por la ONU para residuos infecciosos de la clase 6.2, UN 3291