Guantes de cuero, uvex top grade 8000
Proveedor: UVEX
6029509 6029510 6029511
UVEX6029509EA 74.2 EUR
UVEX6029509 UVEX6029510 UVEX6029511
Guantes de cuero, uvex top grade 8000
Guantes
Estos guantes de seguridad están hechos de cuero extremadamente resistente con algodón transpirable en el dorso de la mano.
  • Protección de dedos, muñecas y nudillos
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica
  • Excepcional agarre en herramientas secas y (ligeramente) húmedas
  • Excelente comodidad para el usuario
El guante está fabricado con costuras dobles, puño engomado y palma, dedo índice, puntas de los dedos, ribete de los nudillos y pulgar de cuero de grano completo.
Las aplicaciones típicas son: Ensamblaje, inspección, procesamiento de metales ligero y medio y trabajo manual.
Certificaciones: EN 388:2016 (4144X)