Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F20100493 F20100494 F20100480 F20100481 F20100482 F20100490 F20100491 F20100492 SA20100492
441-0476EA 1018 EUR
441-0476 441-0475 441-0482 441-0481 441-0480 441-0479 441-0478 441-0477 VELPSA20100492
Overhead stirrers, electronic, OHS digital and advance
Imánes de agitación Agitadores de varillas
Los agitadores de varilla de la serie OHS son la solución ideal para las aplicaciones más exigentes: el potente motor sin escobillas y el microprocesador garantizan un excelente rendimiento y diferencian a los agitadores de varilla de la serie OHS de VELP de cualquier agitador convencional.
  • Gran potencia de agitación
  • Motor sin escobillas para una agitación de hasta 200 Ncm
  • Par estable en todo el rango de velocidades (hasta 2000 rpm)
  • Indicador de par para controlar las variaciones de viscosidad
  • Temporizador integrado
  • Tecnología de realimentación SpeedServo™
  • Modelos con accionamiento de doble velocidad
El par es estable en todo el rango de velocidades, lo que garantiza la máxima potencia incluso a altas velocidades. Todos los agitadores de varilla de la serie OHS garantizan la máxima seguridad. La robusta carcasa sellada y el grado de protección IP 54 garantizan una larga vida útil incluso en los entornos más agresivos. Los sensores de seguridad integrados desactivan la agitación en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, preservando el rendimiento a lo largo del tiempo.
La función de «bloqueo» del instrumento evita cambios involuntarios en los ajustes durante la aplicación. La tecnología SmartChuck™ de OHS Digital simplifica el proceso de inserción y extracción de la varilla agitadora, que además puede realizarse con una sola mano y sin necesidad de herramientas. Con dos sencillos pasos, el anillo protector puede desbloquearse para accionar la varilla agitadora hacia dentro y hacia fuera con facilidad. Si se abre el anillo durante el proceso de agitación, el análisis se detendrá automáticamente y el instrumento le informará para garantizar la máxima seguridad.
Los agitadores de varilla de la serie OHS son fáciles de usar gracias a la pantalla intuitiva que contiene toda la información necesaria y permite visualizar en tiempo real las variaciones de viscosidad. Además, el temporizador integrado, que puede ajustarse de 1min a 99,59h, permite el funcionamiento sin supervisión del operador. Los agitadores de varilla de la línea OHS Advance, los más innovadores de la gama, permiten controlar y supervisar los procesos mediante conexión Wi-Fi a VELP Ermes y mediante USB a su PC.
VELP Ermes le permite controlar los dispositivos desde su PC, smartphone y tablet a través de una interfaz web sencilla e intuitiva. Con esta plataforma puede activar la agitación, programar un temporizador, establecer un método (entre los guardados en el dispositivo), descargar y compartir informes con un solo clic.
Para aplicaciones en los sectores farmacéutico, biotecnológico y de ciencias de la vida, VELP Ermes puede gestionar OHS Advance ubicados en salas blancas u otros entornos controlados, sin necesidad de procedimientos de seguridad que requieren mucho tiempo.
Certificaciones: Grado de protección según DIN EN 60529: IP 54
Información para pedidos: No se suministran con accesorios, que están disponibles y pueden adquirirse por separado.