Balanzas Analíticas, Cubis® II series
Proveedor: Sartorius Balances
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 15605 EUR
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Balanzas Analíticas, Cubis® II series
Balanzas
La gama Cubis® II tiene un diseño modular que permite al cliente elegir los componentes que se adaptan al área de aplicación que le interesa Para el cliente, este concepto configurable ofrece un pesaje de calidadjunto con un alto grado de flexibilidad, sin tener que invertir en equipos costosos con características que tal vez nunca se necesiten.
  • Elección del protector contra corrientes de aire: Vidrio manual (U); motorizado (A) o motorizado con desionizador incorporado para eliminar eficazmente las cargas estáticas (I)
  • Nivelación automática motorizada