Bombas de vacío de productos químicos, VARIO® select
Proveedor: VACUUBRAND
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 4464 EUR
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Bombas de vacío de productos químicos, VARIO® select
Bombas Bombas de diafragma
El controlador VACUU-SELECT simplifica su trabajo y permite que los sistemas de bombeo de productos químicos VARIO select ofrezcan una precisión inigualable. Las bombas funcionan de forma silenciosa y responden a la demanda en tiempo real adaptando la velocidad de bombeo a las condiciones del proceso. El intuitivo controlador VACUU-SELECT incluye aplicaciones predefinidas para todos los procesos de vacío habituales.
  • La combinación definitiva de bombeo con control de velocidad y control intuitivo basado en la aplicación
  • Simplifique el trabajo de laboratorio con el controlador de vacío VACUU-SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas
  • Detección automática del punto de ebullición y optimización continua de los niveles de vacío para agilizar el proceso
  • Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones e intervalos de mantenimiento extra largos
  • Respetuoso con el medio ambiente: consumo de energía extremadamente bajo y recuperación eficiente de disolventes
El separador de entrada, hecho de vidrio con un revestimiento protector robusto, evita que partículas y gotas líquidas entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba. Y el condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o enfriador de recirculación para el reciclaje económico y la protección del medio ambiente.
PC 3001 VARIO select
Unidad de bombeo químico de tres etapas con excelente rendimiento de vacío y alta capacidad de succión efectiva. Sin aceite y adecuado incluso para disolventes de punto de ebullición alto.
PC 3002 VARIO select
La bomba de dos fases MZ 2C VARIO en el núcleo de PC 3002 VARIO es apta para trabajar con la mayoría de los disolventes comunes.
PC 3003 VARIO select
Con su alta velocidad de bombeo y su vacío final profundo, esta bomba es adecuada para aplicaciones exigentes con disolventes de punto de ebullición incluso altos en condiciones de baja temperatura.
PC 3004 VARIO select
Con su alta velocidad de bombeo y su vacío final profundo, esta bomba es adecuada para aplicaciones exigentes con disolventes de punto de ebullición incluso altos.
Información accesorios: El kit de actualización permite el manejo remoto de la unidad de bombeo de vacío PC 3001 VARIO select. El kit consta de un adaptador Y VACUU·BUS, un cable de 2 m, y piezas para el montaje (incluyendo una placa de cubierta para el espacio de montaje del controlador de PC 3001 VARIO select). El controlador VACUU·SELECT ya está equipado con un soporte.
Información de suministro: La unidad de la bomba está montada, lista para el uso, con manual de instrucciones.