Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-939
Proveedor: Ansell
11-939/6 11-939/11 11-939/7 11-939/10 11-939/8 11-939/9
ANSE11-939/6EA 228 EUR
ANSE11-939/6 ANSE11-939/11 ANSE11-939/7 ANSE11-939/10 ANSE11-939/8 ANSE11-939/9
Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-939
Guantes
La tecnología RIPEL evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos seguras y secas.
  • La tecnología GRIP ofrece un promedio de un 13% más de rendimiento de agarre para un manejo más seguro de materiales mojados o aceitosos
  • Protege contra las laceraciones, la exposición al petróleo y a los fluidos industriales
  • El diseño ultraligero proporciona destreza y un alto nivel de confort
  • Pulgar reforzado para aumentar la protección y la alta durabilidad
  • Recubrimiento de FORTIX hasta 12 veces para prolongar la vida útil del producto
  • El diseño y la tecnología ZONZ Comfort Fit ofrecen comodidad durante todo el día y sin silicona
  • Mejora de la resistencia a la abrasión hasta el 40% y el peso más ligero hasta el 20%.
Las aplicaciones adecuadas incluyen: Maquinaria y equipos, fabricación de metales, automoción, montaje e inspección de componentes, recogida, fijación de componentes, comprobación de piezas, ajuste de paneles de piezas de componentes.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X42B), Cat. II.