Ácido bórico ≥99.8% (by acidimetry) ACS, ISO para análisis
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Peligro
|
131015.1210
131015.1211
131015.1214
APPC131015.1210EA
55.1
EUR
APPC131015.1210
APPC131015.1211
APPC131015.1214
Ácido bórico ≥99.8% (by acidimetry) ACS, ISO para análisis
Ácido bórico
Formula:
B(OH)₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011337 Núm. CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (Acidimetric) | Min. 99.8% |
Residue on Ignition (as SO₄) (CH₃OH+HCl) | Max. 0.05% |
Heavy Metals (as Pb) | Max. 0.0005% |
Insoluble Matter in CH₃OH | Max. 0.005% |
Insoluble matter in H₂O | Max. 0.005% |
Chloride | Max. 0.0005% |
Phosphate | Max. 0.0005% |
Sulphate | Max. 0.002% |
As | Max. 0.00005% |
Ca | Max. 0.002% |
Fe | Max. 0.0001% |
K | Max. 0.005% |
PB | Max. 0.0005% |
Ag | Max. 0.0005% |
Al | Max. 0.0005% |
Cd | Max. 0.0005% |
Co | Max. 0.0005% |
Cr | Max. 0.0005% |
Cu | Max. 0.0005% |
MG | Max. 0.0005% |
Mn | Max. 0.0005% |
Mo | Max. 0.0005% |
Ni | Max. 0.0005% |
Sr | Max. 0.0005% |
Ti | Max. 0.0005% |
Tl | Max. 0.0005% |
V | Max. 0.0005% |
Zn | Max. 0.0005% |
Li | Max. 0.0005% |
Au | Max. 0.0005% |
Be | Max. 0.0005% |
Bi | Max. 0.0005% |
Ga | Max. 0.0005% |
Ge | Max. 0.0005% |
Ba | Max. 0.0005% |
In | Max. 0.0005% |
Pt | Max. 0.0005% |
Sb | Max. 0.0005% |
Si | Max. 0.0005% |
Sn | Max. 0.0005% |
Zr | Max. 0.0005% |