Cajas de almacenamiento, rectangulares
Proveedor: Gilac PROFESSIONNEL
G119921 G118921 G118977 G119621 G119677 G119821 G119877 G119977 G193377
CORAG119921EA 77.9 EUR
CORAG119921 CORAG118921 CORAG118977 CORAG119621 CORAG119677 CORAG119821 CORAG119877 CORAG119977 CORAG193377
Cajas de almacenamiento, rectangulares
Cajas Cajas de almacenamiento
Estas cajas de almacenamiento rectangulares fabricadas en polietileno de alta densidad son ideales para el almacenamiento a temperatura ambiente y bajo cero y para el transporte de materias primas.
  • Sin huecos ni solapamientos, esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Lavable a máquina
  • Tapa opcional para mejorar la higiene
  • Apilable con y sin tapa
  • Refuerzos laterales verticales para un mayor soporte de la carga
  • Compatible con los carros Gilac de 4 y 6 ruedas
Información para pedidos: Las tapas deben pedirse por separado.